BAF378600001
Deepwell 96 well plate
polypropylene, sterile, pack of 24 ea
Sinónimos:
deepwell multiplate, storage plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom clear polypropylene wells (translucent)
polypropylene
esterilidad
sterile
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37860-0001
tamaño
96 wells
pocillo capacidad
2 mL
idoneidad
suitable for PCR
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)