BAF188461000
Bel-Art® Cryo-Safe™ Cooler
Junior 0oC, for tubes, 15 mL, polycarbonate, no. of holes, 12
Sinónimos:
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
Características
for tubes 15 mL
no. of holes 12
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18846-1000
técnicas
cryopreservation: suitable
tamaño
19.7 × 14 × 19 cm
Descripción general
Características y beneficios
- Adapters change well size to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes
- Small footprint is ideal for benchtop use
- Epoxy coated wire handle fastens lid and allows easy transport
- All polycarbonate cooler body and lid clean easily
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)