B9907
Nalgene® bottles, style 2105
capacity 250 mL
Sinónimos:
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (43)
descripción
Autoclavable
Características
with cap
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2105-0008
botella diám. × Al
61 mm × 131 mm
capacidad
250 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
- Translucent - for visualization of samples.
- A wide neck enables easy transferring of contents.
- Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
- Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.