B9186
Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-BDNF, Anti-MGC34632
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 3-10 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1-1.0 μg/mL using free-floating sections
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... BDNF(627)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)