B8660
BICINE
BioXtra, ≥99% (titration)
Sinónimos:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
powder
impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
intervalo de pH útil
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: <0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorción
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.