B5437
Bendamustine hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl monohydrochloride, Treanda
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
off-white
solubilidad
H2O: >30 mg/mL
emisor
Teva
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.Cl.Cn1c(CCCC(O)=O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C16H21Cl2N3O2.ClH.H2O/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H;1H2
Clave InChI
TWBJYCLUHINEDN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- a chemotherapy agent for chronic lymphocytic leukemia (CLL) samples to monitor spliced and unspliced gene expression
- an inhibitor to E3 ubiquitin-protein ligase RNF3 (HOIP) in matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) assay
- a cytotoxic chemotherapeutic drug in high-throughput screening to test interaction with BAY87-2243
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.