B2629
Betaine
≥98% (perchloric acid titration)
Sinónimos:
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
sugar beets
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (perchloric acid titration)
Formulario
powder or crystals
mp
310 °C (dec.)
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clave InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?