Documentos clave
AXYTGL200RD57RS
Gel cutting tips
O.D. 0.57 mm, round, racked, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
D.E.:
0.57 mm
tamaño:
200 μL
esterilidad:
sterile
Características:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
envase:
pkg of 2x200tips/cs
fabricante / nombre comercial:
Corning TGL-200RD-57-R-S
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Corning TGL-200RD-57-R-S
envase
pkg of 2x200tips/cs
D.E.
0.57 mm
tamaño
200 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)