Documentos clave
AXYMCT150NC
Microtubes
no cap, size 1.5 mL, pkg of 10x500tubes/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
Materiales
conical bottom tube
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MCT-150-NC
Corning
envase
pkg of 10x500tubes/cs
tamaño
1.5 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)