Documentos clave
AXYAM24SQ
Corning® Axygen® AxyMats® 24 Well Sealing Mat for Deep Well Plates
for deep well plates, piercable, 24 well
Sinónimos:
Sealing mat
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
Materiales
silicone (research-grade)
esterilidad
non-sterile
Características
piercable
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
Información legal
AxyMats is a registered trademark of Corning, Inc.
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1