A8332
p-Aminobenzamidine–Agarose
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
Sinónimos:
pABA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Formulario
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
técnicas
protein purification: suitable
Matriz
cross-linked 6% beaded agarose
activación de la matriz
epichlorohydrin
unión a la matriz
amino to carboxyl of spacer
espaciador de matriz
9 atoms
capacidad
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Forma física
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)