A8062
Anti-Goat/Sheep IgG−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG, Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG–Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
GT-34, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
sheep, goat, bovine
no debe reaccionar con
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
técnicas
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
western blot (chemiluminescent): 1:150,000 using total cell extract of chicken fibroblasts (10-20 μg per well)
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG-Alkaline Phosphatase recognizes goat and sheep IgGs. No cross-reactivity is observed with human IgGs or IgGs derived from the following species: guinea pig, rat, horse, dog, chicken, pig, mouse, rabbit, and cat.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?