A7223
Albúmina human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
rHSA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
solution
mol peso
monomer ~67 kDa
concentración
5% in aqueous buffer
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALB(213)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Forma física
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)