A4656
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
no debe reaccionar con
human
técnicas
direct ELISA: 1:1,000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Alkaline Phosphatase antibody binds to mouse IgGs and does not cross-react with human serum proteins.
Inmunógeno
Aplicación
Otras notas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)