Merck
A3983
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
envase
poly bottle of
origen
New Zealand origin
técnicas
western blot: suitable
impurezas
essentially globulin free
pérdida
≤5%
pH
7
solubilidad
water: soluble, clear to slightly hazy (1 g + 25 mL)
Nº de acceso UniProt
actividad extraña
Protease free
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Descripción general
Bovine Serum Albumin has three homologous domains (I, II, and III) that are connected by disulfide bonds.[1] BSA shares structural homology with human serum albumin (HSA).[2]
Aplicación
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of blocking solution used for fixing Drosophila embryos in immunostaining[3]
  • to block 96-deep-well plates in phage immunoprecipitation studies[4]
  • as a standard solution in fluorescence spectroscopy studies[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine Serum Albumin (BSA) displays intrinsic fluorescence due to the presence of two tryptophan residues.[1] It is widely used in ligand interaction studies[2] and in the delivery of drugs and antibodies.[6] BSA is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[7]
Nota de preparación
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evaluation of biophysical interaction between newly synthesized pyrazoline pyridazine derivative and bovine serum albumin by spectroscopic and molecular docking studies
Al-Mehizia AA, et al.
Journal of Spectroscopy (New York, NY, United States), 2019 (2019)
Yifan Wang et al.
Drug design, development and therapy, 15, 1531-1547 (2021-04-23)
siRNA brings hope for cancer therapy. However, there are many obstacles for application of siRNA in clinical. Because of the excellent biocompatibility, non-toxicity and non-immunogenicity of bovine serum albumin (BSA), BSA-based nanoparticles have been widely designed as a drug carrier
Helen Weavers et al.
Current biology : CB, 29(22), 3851-3862 (2019-11-02)
In healthy individuals, injured tissues rapidly repair themselves following damage. Within a healing skin wound, recruited inflammatory cells release a multitude of bacteriocidal factors, including reactive oxygen species (ROS), to eliminate invading pathogens. Paradoxically, while these highly reactive ROS confer
Yuhong Xiao et al.
Journal of immunological methods, 384(1-2), 148-151 (2012-06-27)
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is an extremely common and powerful laboratory technique for detecting proteins by antibodies. Researchers frequently use bovine serum albumin (BSA) as a blocking agent to prevent non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter
Ceri-Anne E Suurmond et al.
Advanced healthcare materials, 8(24), e1901379-e1901379 (2019-11-21)
The liver has a complex and unique microenvironment with multiple cell-cell interactions and internal vascular networks. Although nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic liver disease with multiple phases, no proper model could fully recapitulate the in
Artículos
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.