94577
DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(RS)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium 2-hydroxyglutarate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.0% (GC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
storage temp.
2-8°C
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.