Merck
90487
Sigma-Aldrich
NIR 5e
suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE), BioReagent
Sinónimos:
1,1′-Bis(3-isothiocyanatopropyl)-11-chloro-4,5:4′,5′-dibenzo-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-trimethylenindotricarbocyanine bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H46BrClN4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
834.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥80% (HPCE)
Formulario
crystals
fluorescencia
λex 822 nm; λem 844 nm in methanol
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN=C=S)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN=C=S)c6ccc7ccccc7c16
InChI
1S/C46H46ClN4S2.BrH/c1-45(2)40(50(28-10-26-48-30-52)38-22-18-32-12-5-7-16-36(32)42(38)45)24-20-34-14-9-15-35(44(34)47)21-25-41-46(3,4)43-37-17-8-6-13-33(37)19-23-39(43)51(41)29-11-27-49-31-53;/h5-8,12-13,16-25H,9-11,14-15,26-29H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NTQGWDKAUSUQIS-UHFFFAOYSA-M
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1