Merck
79617
Sigma-Aldrich
Ácido fosfórico
BioUltra, ≥85% (T)
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula lineal:
H3PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
densidad de vapor
3.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥85% (T)
Formulario
viscous liquid
impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
índice de refracción
n20/D 1.433
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
trazas de catión
Ag: ≤1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Aplicación
El ácido fosfórico se ha utilizado en la preparación del anolito, un constituyente de las disoluciones para enfoque isoeléctico capilar (CIEF). También se ha utilizado como reactivo de oxidación química en análisis de inyección de flujo-oxidación química-espectrometría de masas de relaciones isotópicas (FIA-CO-IRMS).
Otras notas
El ácido fosfórico concentrado es aproximadamente H3PO4 (acuoso) al 85%.
Precaución
el producto puede solidificar; se vuelve líquido al calentarlo a 50°C.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qualification of NISTmAb charge heterogeneity control assays
Turner A and Schiel JE
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(8), 2079-2093 (2018)
Development and characterisation of new glycine certified reference materials for SI-traceable 13 C/12 C isotope amount ratio measurements
Malinovsky D, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 34(1), 147-159 (2019)
Taro Kishi et al.
Neuropharmacology, 58(7), 1168-1173 (2010-02-25)
Several investigations have suggested the possible involvement of sigma 1 non-opioid intracellular receptor 1 (sigma 1 receptor) in the pathophysiology of major depressive disorder (MDD). Sigma 1 receptors are also one of the major pharmacological therapeutic targets of selective serotonin
Li Yan Chan et al.
The Journal of organic chemistry, 78(17), 8826-8832 (2013-08-07)
A simple and efficient method is developed for Pd-catalyzed ortho-acetoxylation using organophosphates, namely, benzylic phosphonic and aryl phosphoric monoacids, as the directing group.
Amit Kumar Sinha et al.
PloS one, 9(4), e95319-e95319 (2014-04-18)
Oxidative stress and the antioxidant response induced by high environmental ammonia (HEA) were investigated in the liver and gills of three freshwater teleosts differing in their sensitivities to ammonia. The highly ammonia-sensitive salmonid Oncorhynchus mykiss (rainbow trout), the less ammonia