73681
4-Nitrophenyl α-D-maltohexaoside
≥95.0% (HPLC), powder
Sinónimos:
4-Nitrophenyl α-D-hexa-(1→4)-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Nitrophenyl α-D-maltohexaoside, ≥95.0% (HPLC)
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤5% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)Oc7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H65NO33/c44-5-13-19(50)20(51)26(57)38(66-13)72-33-15(7-46)68-40(28(59)22(33)53)74-35-17(9-48)70-42(30(61)24(35)55)76-36-18(10-49)71-41(31(62)25(36)56)75-34-16(8-47)69-39(29(60)23(34)54)73-32-14(6-45)67-37(27(58)21(32)52)65-12-3-1-11(2-4-12)43(63)64/h1-4,13-42,44-62H,5-10H2/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Clave InChI
GNFSLPRCTKUSTG-UYDBUFRNSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?