70420
Naphthofluorescein
suitable for fluorescence
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
pKa
7.6
mp
189 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 8)
fluorescencia
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
Oc1ccc2c3Oc4c(ccc5cc(O)ccc45)C6(OC(=O)c7ccccc67)c3ccc2c1
InChI
1S/C28H16O5/c29-17-7-9-19-15(13-17)5-11-23-25(19)32-26-20-10-8-18(30)14-16(20)6-12-24(26)28(23)22-4-2-1-3-21(22)27(31)33-28/h1-14,29-30H
Clave InChI
IXQIUDNVFVTQLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?