Merck
69890
Sigma-Aldrich
MES hydrate
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinónimos:
Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico hydrate, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900°C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
MES es uno de los tampones de Good desarrollados para aplicaciones biológicas. No se recomienda utilizar MES a pH 7,4; deberán considerarse otras disoluciones tampón. Todas las calidades se prueban para los oligoelementos y todas pueden utilizarse para aplicaciones biológicas y bioquímicas. Este producto se utiliza en técnicas bioquímicas y biológicas en las que se necesitan productos muy purificados.
Preparation Note
Puede prepararse un tampón utilizando ácido libre MES valorando el ácido libre con hidróxido de sodio al pH deseado (pKa = ±1). También puede prepararse mezclando volúmenes equimolares de ácido libre MES y MES de sodio hasta alcanzar el pH deseado. Se han publicado tablas de mezcla estándares utilizando disoluciones de reserva para preparar un tampón de un pH determinado.
Other Notes
Solubilidad/estabilidad: MES es soluble en agua y proporciona una disolución transparente e incolora a concentraciones de 0,5 M o superiores. El pH de una disolución debe estar comprendido entre 2,5 y 5, dependiendo de la concentración. Las disoluciones son estables a 2-8°C durante meses.
Esterilización: La esterilización debe realizarse mediante filtración a través de filtros de 0,2μM. No se recomienda la esterilización en autoclave para ninguno de los tampones de ácido sulfónico. Si las disoluciones tampón deben carecer de nucleasas, es mejor tratar el agua y luego añadir los sólidos de amortiguación después de su esterilización en autoclave. Cuando las disoluciones MES son tratadas en autoclave, se vuelven amarillas (aunque el pH no cambie considerablemente). Se desconoce la identidad del producto de descomposición amarillo.
Compare fácilmente las especificaciones de los productos MES hidratados con la Tabla de especificaciones de MES hidratado.
Amortiguador biológico; intervalo de pH útil 5,8-6,5; Componente de la fase móvil en el aislamiento de la tubulina cerebral mediante cromatografía en gel amino-activada; Amortiguador en cultivos de tejidos vegetales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
E Lacey et al.
Journal of chromatography, 525(1), 71-84 (1990-01-26)
In the present study, we report the isolation of the acidic structural protein tubulin using a number of amino-activated gels. Crude 100,000 g supernatant derived from sheep brain was applied to gels activated with either aminohexyl, aminoethyl, argininyl, diethylaminoethyl, lysinyl
M De Block
Plant physiology, 93(3), 1110-1116 (1990-07-01)
Tissue culture conditions and transformation have been established for both aspen and poplar. The use of previously described culture conditions resulted in shoot tip necrosis in the shoot cultures and necrosis of stem and leaf explants. Shoot tip necrosis could
D.E. Parfitt
Sci. Hortic., 36, 157-157 (1988)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410- 410 (1987)
Xiaohua Liu et al.
Biomaterials, 30(12), 2252-2258 (2009-01-21)
Mimicking certain features (e.g. nanoscale topography and biological cues) of natural extracellular matrix (ECM) is advantageous for the successful regeneration of damaged tissue. In this study, nanofibrous gelatin/apatite (NF-gelatin/apatite) composite scaffolds have been fabricated to mimic both the physical architecture