Merck
56499C
SAFC
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, with 110 mg/L sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
descripción
for research or for further manufacturing use
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: yes
glucose: high
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Cantidad
Formulated to contain 13.5 grams of powder per liter of medium.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marko Knoll et al.
Nature communications, 8(1), 2115-2115 (2017-12-14)
Brown adipose tissue (BAT) metabolism influences glucose homeostasis and metabolic health in mice and humans. Sympathetic stimulation of β-adrenergic receptors in response to cold induces proliferation, differentiation, and UCP1 expression in pre-adipocytes and mature brown adipocytes. Here we show that
Mengxi Jiang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 15055-15065 (2020-06-20)
Phosphocholine phosphatase-1 (PHOSPHO1) is a phosphocholine phosphatase that catalyzes the hydrolysis of phosphocholine (PC) to choline. Here we demonstrate that the PHOSPHO1 transcript is highly enriched in mature brown adipose tissue (BAT) and is further induced by cold and isoproterenol
Maria Masnata et al.
Acta neuropathologica, 137(6), 981-1001 (2019-02-23)
In recent years, evidence has accumulated to suggest that mutant huntingtin protein (mHTT) can spread into healthy tissue in a prion-like fashion. This theory, however, remains controversial. To fully address this concept and to understand the possible consequences of mHTT spreading