55021C
Sal equilibrada de Hanks solution
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
About This Item
Productos recomendados
descripción
for research or for further manufacturing use
esterilidad
sterile
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Hanks’ salts (2% CO2): yes
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
suplemento
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)