52423
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content, Mr ~40,000
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
(Leuconostoc spp)
Nivel de calidad
Formulario
powder
calidad
low sulfate content
mol peso
Mr ~40,000
composición
Sulfur Content, 8-13%
pérdida
≤10% loss on drying
color
white to off-white
intervalo de pH útil
6.0-8 (10 g/L)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.