51435C
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada
DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DME, DMEM
descripción
for research or for further manufacturing use
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Dulbecco′s modified eagle′s medium/high modified has been used in the characterisation of nanoparticles in cell culture media.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)