51086
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
Sinónimos:
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]heptanamide, C7-HSL
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N-Heptanoyl-L-homoserine lactone, ≥96% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
color
white
idoneidad
conforms to structure for Proton NMR spectrum
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCC)=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clave InChI
FTMZLSDESAOPSZ-VIFPVBQESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?