Merck
30395
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
192.30
Beilstein/REAXYS Number:
2046078
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
technical
Quality Level
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)