30070
Cysteamine
≥98.0% (RT)
Sinónimos:
β-Mercaptoethylamine, 2-Aminoethanethiol, 2-Mercaptoethylamine, Decarboxycysteine, MEA, Thioethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (RT)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- in the preparation of cysteamine modified gold nanoparticles (AuNP)
- in the fabrication of SU-8 microrods, where in, the amine group of cysteamine reacts with the unreacted epoxide rings present on the surface of the particles, thereby opening it and forming a covalent bond
- to enhance in vitro development of porcine oocytes matured and fertilized in vitro
- in a study to demonstrate the depletion effect of cysteamine on cystinotic leucocyte granular fractions of cystine by disulphide interchange
- as a radioprotector
- to administer subcutaneously in rats to study its blocking effect on somatostatin secretion without modifying the pancreatic insulin or glucagon content
- as a scavenger in electrophoretic gels (acetic acid/urea gels)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?