29396
6-Cyclohexylhexyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
CYMAL®-6
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +47.0±3°, c = 0.5% in methanol
mol peso
micellar average mol wt 32,000
número de agregación
63
técnicas
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.56 mM
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H44O11/c25-12-15-17(27)18(28)20(30)24(33-15)35-22-16(13-26)34-23(21(31)19(22)29)32-11-7-2-1-4-8-14-9-5-3-6-10-14/h14-31H,1-13H2/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Clave InChI
WUCWJXGMSXTDAV-QKMCSOCLSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?