248M-1
Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (MOC-31) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
100
500
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MOC-31, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (248M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (248M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (248M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (248M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (248M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque™
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1κ
control
colon carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... EPCAM(4072)
General description
Quality
IVD | IVD | IVD | RUO |
Linkage
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Contenido relacionado
Breve resumen de la inmunohistoquímica diagnóstica (IHC) y su importancia en la biología clínica moderna. Más información sobre la IHC y su papel en el diagnóstico del cáncer y la detección de enfermedades infecciosas.
Breve resumen de la inmunohistoquímica diagnóstica (IHC) y su importancia en la biología clínica moderna. Más información sobre la IHC y su papel en el diagnóstico del cáncer y la detección de enfermedades infecciosas.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.