21236
Calcium D-saccharate tetrahydrate
98.5-102% (KT)
Sinónimos:
D-Glucaric acid calcium salt, D-Saccharic acid calcium salt, Calcium D-glucarate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
98.5-102% (KT)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +20.5±2°, c = 6% in 5 M HCl
color
white
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
Clave InChI
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?