161042K
Fibronectin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-F-PHSRN, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MAPTRIX-F-PHSRN, Fibronectin Mimetic, aqueous solution
origen biológico
synthetic
esterilidad
Filtered sterilized solution
Formulario
aqueous solution
mol peso
~23.2 kDa
envase
pkg of 2.5 mg
concentración
0.5 mg/mL protein
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Especificidad de unión
Receptor: α5β1
Domain: FNIII-9
Binding Motif: PHSRN
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Características y beneficios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)