12122002
REM 134 Cell Line canine
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
canine mammary glands
envase
tube of 5 μg 12122002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12122002-1VL
modo de crecimiento
adherent
morfología
mixed population of polygonal cells
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Descripción general
Envase
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)