P7875
Periodic acid
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
técnicas
toxicology assay: suitable
mp
122 °C (lit.)
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
- Oxidation hydroxylamine derivatives.
- Oxidation of arenes to quinones.
It can also be used:
- As a stoichiometric oxidant with chromium (IV) acetate for the oxidation of tertiary C−H bonds to tertiary alcohols.
- In combination with chromium oxide to oxidize primary alcohols to carboxylic acids; alkylbenzenes to benzoic acids; and cyclic benzyl ethers to the corresponding lactones.
- In the selective oxidation of sulfides to sulfoxides using FeCl3 as a catalyst.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?