Merck
G7893
Sigma-Aldrich
Glicerol
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.05
grado:
ACS reagent
Ensayo:
≥99.5%
técnicas:
electrophoresis: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
presión de vapor:
<1 mmHg ( 20 °C)
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
viscous liquid
temp. de autoignición
698 °F
lim. expl.
2.6-11.3 %
técnicas
electrophoresis: suitable
impurezas
Acrolein and glucose, passes test
Fatty acid esters, passes test
H2SO4, passes test (darkened)
Neutrality, passes test
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.500% Water (H2O)
residuo de ign.
≤0.0050%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
densidad
1.25 g/mL (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): passes test
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El glicerol, también conocido como glicerina, es un alcohol de azúcar. Es un líquido viscoso de naturaleza inodora, incolora e higroscópica. Es muy hidrosoluble y también puede reaccionar con aldehídos, cetonas, ácido acético, metilo y acetatos de etilo formando acetales, cetales y acetatos de glicerina. Encuentra numerosas aplicaciones en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético.
Aplicación
El glicerol se utiliza como material de partida o reactivo en síntesis química.
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Glycerol from biodiesel production: the new corn for dairy cattle
S Shawn and Donkin
Revista Brasileira de Zootecnia, 37, 280-286 (2008)
Hovsep Mahdessian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8913-8918 (2014-06-14)
Genome-wide association studies have identified a locus on chromosome 19 associated with plasma triglyceride (TG) concentration and nonalcoholic fatty liver disease. However, the identity and functional role of the gene(s) responsible for these associations remain unknown. Of 19 expressed genes
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Marc Simard et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(1), E129-E139 (2014-10-17)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) is encoded by SERPINA6. It is the major plasma binding protein of glucocorticoids and regulates plasma cortisol levels and bioavailability in humans. Several proteases target CBG and disrupt its steroid-binding properties. To date, most genetic deficiencies that
Benoît Ranchoux et al.
The American journal of pathology, 185(2), 356-371 (2014-12-17)
Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is an uncommon form of pulmonary hypertension (PH) characterized by progressive obstruction of small pulmonary veins and a dismal prognosis. Limited case series have reported a possible association between different chemotherapeutic agents and PVOD. We evaluated