Merck
D5879
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein/REAXYS Number:
506008
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
immunoblotting: suitable
impurities
≤0.1% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
El dimetilsulfóxido es una molécula anfipática, soluble tanto en disolventes acuosos como en disolventes orgánicos. Se utiliza normalmente como disolvente aprótico y también como reactivo en síntesis orgánicas.
Application
El DMSO se ha utilizado como medio para preparar un reactivo quimioluminiscente que pueda ser un sustituto para los kits de quimioluminiscencia mejorada comercializados para la técnica de inmunotransferencia.
Biochem/physiol Actions
El DMSO es una sustancia muy popular que puede utilizarse como un disolvente industrial para compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. También se utiliza como protector durante la conservación en frío de las células vivas. Es útil también para la oxidación de tioles y disulfuros a ácidos sulfónicos.
Packaging
Nota: D5879-1L en botella de vidrio /D5879-1L-D en botella de polietileno.
Caution
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Other Notes
Si desea información sobre la miscibilidad del dimetilsulfóxido, visite el siguiente enlace:
Tabla de miscibilidad/inmiscibilidad del dimetilsulfóxido
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Lowe, O.G
The Journal of Organic Chemistry, 41 (1976)
Julia L Zehr et al.
Biology of reproduction, 72(5), 1087-1094 (2004-12-31)
This study investigated whether prenatal androgen exposure, social rank, and body weight are factors regulating pubertal development in outdoor-housed female rhesus monkeys. Subjects' mothers received injections of testosterone enanthate (20 mg/ wk), flutamide (an androgen receptor blocker, 30 mg/kg twice
Sun-A Ock et al.
Cell transplantation, 20(8), 1231-1239 (2011-02-08)
Dimethyl sulfoxide (DMSO), a commonly used cryoprotectant in cryopreservation procedures, is detrimental to viability of cells. In this view point, a comparative study was carried out to evaluate the effect of DMSO on porcine mesenchymal stem cells (pMSCs). We compared
Levent Keskintepe et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 26(11-12), 629-635 (2009-12-08)
Cryopreservation of blastocysts, especially those subjected to the trauma due to blastomere biopsy for the purposes of pre-implantation genetic screening (PGS), requires significant optimization. Laboratory and clinical outcomes were compared to determine the effect of two different cryopreservation techniques on
Activated dimethyl sulfoxide: useful reagents for synthesis.
Mancuso AJ and Swern D.
Synthesis, 1981(03), 165-185 (1981)