C2889
Activated charcoal
untreated, granular, 8-20 mesh
Sinónimos:
Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formulario
untreated, granular
temp. de autoignición
842 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
impurezas
≤5% moisture content
tamaño de partícula
8-20 mesh
mp
3550 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?