85260
Silver(I) oxide
purum p.a., ≥99.0% (AT)
About This Item
Productos recomendados
grado
purum p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
powder
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
Clave InChI
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- (RS)-malic acid
- 1,2-(o)-benzoquinone
- polysubstituted cyclic ethers
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?