83381
Mercury(II) nitrate monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.5% (T)
Sinónimos:
Mercuric nitrate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Quality Level
assay
≥98.5% (T)
form
powder or crystals
ign. residue (after reduction)
≤0.01%
mp
79 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?