76871
Pentane
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.48 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
26.98 psi
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
~8.3 %
impurezas
≤0.05% water
residuo de evap.
≤0.002%
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.358
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble(lit.)
densidad
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?