71657
Sodium bisulfate monohydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Synthesis of n-butyl acetate.
- Esterification reaction of primary and secondary alcohols with aliphatic carboxylic acids.
- Synthesis of iso-amyl acetate.
- Synthesis of herbicide, 2,4-D butylate(butyl 2,4-dichlorophenoxyacetate).
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?