Merck
673811
Sigma-Aldrich
Dietiléter
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
product name
Dietiléter, anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
contains
BHT as inhibitor
expl. lim.
36.5 %
impurities
Alcohol (as CH3CH2OH), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.03% Water
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
El éter de dietilo (DEE) es un compuesto orgánico inflamable y muy volátil comúnmente utilizado como disolvente en síntesis orgánica. El DEE puede generar peróxidos orgánicos cuando se almacena durante mucho tiempo, lo que puede evitarse agregando hidroxitolueno butilado (BHT) como estabilizador. El BHT secuestra los radicales libres requeridos para la formación de peróxido.
Application
El disolvente de grado ACS éter de dietilo cumple o excede los elevados estándares de la American Chemical Society (ACS). Es ideal para la mayoría de las necesidades experimentales y ofrece resultados replicables y publicables.
El disolvente de grado ACS éter de dietilo se utiliza en:      
  • Síntesis química habitual      
  • Purificación y secado      
  • Limpieza crucial del material de laboratorio
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Miriam Oberholzer et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (85)(85), doi:10-doi:10 (2014-04-02)
Dichloro-bis(aminophosphine) complexes of palladium with the general formula of [(P{(NC5H10)3-n(C6H11)n})2Pd(Cl)2] (where n = 0-2), belong to a new family of easy accessible, very cheap, and air stable, but highly active and universally applicable C-C cross-coupling catalysts with an excellent functional
Radical steps in diethyl ether decomposition.
Seres I and Huhn P.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(8), 829-836 (1986)
Metabolism of diethyl ether and cometabolism of methyl tert-butyl ether by a filamentous fungus, a Graphium sp.
Hardison LK, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 63(8), 3059-3067 (1997)
Vacuum Ultraviolet Absorption Spectrum of Diethyl Ether.
Hernandez GJ.
J. Chem. Phys. , 39(5), 1355-1355 (1963)
Jenny Liu et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (80)(80), doi:10-doi:10 (2013-10-23)
Convenient methods for the rapid, parallel synthesis of diversely functionalized nanoparticles will enable discovery of novel formulations for drug delivery, biological imaging, and supported catalysis. In this report, we demonstrate parallel synthesis of brush-arm star polymer (BASP) nanoparticles by the