Merck
60235
Sigma-Aldrich
Potassium disulfate
puriss. p.a., ≥97.5% (T)
Sinónimos:
Potassium pyrosulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2S2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
254.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥97.5% (T)
Formulario:
powder or crystals
grado
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (T)
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
1-2 (25 °C, 25.5 g/L)
densidad
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
trazas de catión
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Potassium disulfite (Potassium pyrosulfate) has been synthesized from potassium hydrogen sulfate, via melting.
Aplicación
Potassium disulfite supported on silica may be used for the synthesis of ethyl pyruvate.
Otras notas
Reagent for the decomposition of basic metal oxides by fusion
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Catalytic Conversion of Diethyl Tartrate into Pyruvate over Silica-Supported Potassium Disulfate.
Sugiyama S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 65(8), 2083-2085 (1992)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Laura Schneider et al.
Bioresource technology, 234, 1-7 (2017-03-21)
The catalytic conversion of lignocellulosic biomass is attractive due to the feasible generation of valuable products such as reducing sugars which constitute the basic substrates for chemical and transportation fuel production, as well as the production of renewable hydrogen. This
Chromate dermatitis and sodium dithionite.
L M Wall
Contact dermatitis, 8(5), 291-293 (1982-09-01)