399388
Ácido fórmico
ACS reagent, ≥88%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
descripción
dilution test passes test
Ensayo
≥88%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1004 °F
lim. expl.
57 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.4% Acetic acid
residuo de evap.
≤0.002%
color
APHA: ≤15
índice de refracción
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?