Merck
345547
Sigma-Aldrich
Cloruro de hidrógeno solution
4.0 M in dioxane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
form
liquid
Quality Level
concentration
3.80-4.40 M (by NaOH, titration)
4.0 M in dioxane
density
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
La disolución de cloruro de hidrógeno contiene cloruro de hidrógeno 4,0 M en 1,4-dioxano como disolvente. Se utiliza habitualmente como reactivo de desprotección durante la desprotección del grupo terc-butoxicarbonilo (Boc) de varios aminoácidos y péptidos. Además, sirve como reactivo en varias reacciones de síntesis orgánica, como la síntesis de cloruros de N-9-fluorenilmetoxicarbonilo- (Fmoc) aminoácidos.
Application
La disolución de cloruro de hidrógeno (4,0 M en dioxano) se puede utilizar como:     
  • Reactivo para la desprotección del grupo de protección N-Boc de varios derivados heterocíclicos.     
  • Reactivo para la desprotección de los grupos protectores de polímeros. Por ejemplo, la desprotección del polímero protegido con éter bencílico.      
  • Iniciador de polimerización en combinación con ZnCl2 en la síntesis de poli(éter etil vinílico) terminado en formilo a partir de éter etil vinílico (EVE).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Yun He et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(19), 3253-3256 (2003-09-03)
A series of 2-piperidin-4-yl-benzimidazoles were synthesized and evaluated for antibacterial activities. Certain compounds inhibit bacterial growth with low micromolar minimal inhibitory concentration (MIC). These benzimidazoles are effective against both Gram-positive and Gram-negative bacteria of clinical importance, particularly enterococci, and represent
Synthesis of Chitosan-graft-Poly (vinyl ether) as a Thermoresponsive Water-Soluble Chitosan
Namikoshi T, et al.
Journal of Fiber Science and Technology, 75(12), 193-199 (2019)
Fast, efficient and selective deprotection of the tert-butoxycarbonyl (Boc) group using HCl/dioxane (4 m)
G H, et al.
The Journal of Peptide Research, 4, 338-341 (2001)
Preparation of N-9-fluorenylmethoxycarbonylamino acid chlorides from mixed anhydrides by the action of hydrogen chloride 1
FRANCIS C MF, et al.
International Journal of Peptide and Protein Research, 38, 97-102 (1991)
Surface-and redox-active multifunctional polyphenol-derived poly (ionic liquid) s: controlled synthesis and characterization
Patil N, et al.
Macromolecules, 49(20), 7676-7691 (2016)