Merck
342270
Sigma-Aldrich
Disulfuro de carbono
ReagentPlus®, low benzene, ≥99.9%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.14
Beilstein:
1098293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
≥99.9%
bp:
46 °C (lit.)
presión de vapor:
5.83 psi
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.67 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
5.83 psi
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
212 °F
purificado por
glass distillation
lim. expl.
50 %
impurezas
<0.05% water
<1 ppm Benzene
residuo de evap.
<0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
densidad
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Carbon disulfide can be used as a solvent:
  • To synthesize hydroxynaphthyl ketones via Friedel-Crafts acylation and demethylation.
  • In the regioselective bromination of binaphthols.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Loric Büchler et al.
Forensic science international, 318, 110590-110590 (2020-12-06)
Arsonists may use ignitable liquids to start, accelerate and amplify fires. The sampling of volatiles present on the hands of suspected arsonists is therefore sometimes carried out in the course of the investigation of (possible) deliberate fires. Several collection protocols
Marjan J Smeulders et al.
Nature, 478(7369), 412-416 (2011-10-21)
Extremophilic organisms require specialized enzymes for their exotic metabolisms. Acid-loving thermophilic Archaea that live in the mudpots of volcanic solfataras obtain their energy from reduced sulphur compounds such as hydrogen sulphide (H(2)S) and carbon disulphide (CS(2)). The oxidation of these
Margherita Maiuri et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(18), 6312-6319 (2012-02-15)
In carotenoids internal conversion between the allowed (S(2)) and forbidden (S(1)) excited states occurs on a sub-picosecond timescale; the involvement of an intermediate excited state(s) (S(x)) mediating the process is controversial. Here we use high time resolution (sub-20 fs) broadband
[11C]carbon disulfide: a versatile reagent for PET radiolabelling.
Philip W Miller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(2), 433-436 (2011-12-14)
A critical review of the literature on carbon disulfide toxicity.
R O Beauchamp et al.
Critical reviews in toxicology, 11(3), 169-278 (1983-01-01)