Documentos clave
334316
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 5 Å
pellets, 1.6 mm
About This Item
Fórmula lineal:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
pellets
Quality Level
particle size
1.6 mm
pore size
5 Å
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)