32212
Benceno
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.7%
About This Item
Productos recomendados
Agency
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
2.77 (vs air)
presión de vapor
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.7%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1043 °F
lim. expl.
8 %
impurezas
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0004% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.03% water (Karl Fischer)
≤1 ppm thiophene
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.5000-1.5020
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
temperatura de transición
solidification point ≥5.2 °C
densidad
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
cadena SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?