32211
Cloroformo
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
99.0-99.4% (GC)
Formulario
liquid
contiene
~1% ethanol as stabilizer
técnicas
RNA extraction: suitable
impurezas
≤0.00001% free chlorine (Cl)
≤0.00005% free acid (as HCl)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.005% carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% tetrachloroethene (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% trichloroethene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.03% dichloromethane (GC)
0.6-1.0% ethanol (GC)
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
densidad
1.476-1.483 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
idoneidad
complies for appearance
complies for reaction against H2SO4
complies for suitability of determ. w. dithizone
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Extraction of RNA from plant cells.
- Preparation of dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) solution.
- Dissolution of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC).
Otras notas
Chloroform Miscibility/Immiscibility Table
The article number 32211-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32211-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32211-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 32211-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 32211-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32211-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?