31807
Cesium chloride
puriss. p.a., ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
6-7.5
mp
645 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Rb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
cadena SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?